Learn More
Monobutil ftalato, TRC
Código de producto. 30008911
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008911 50 mg 50 miligramos
30010220 100 mg 100 miligramos
30012322 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008911 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM52510050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131-70-4
Fórmula molecular C12 H14 O4
Peso molecular (g/mol) 222.24
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1-butyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, monobutyl ester (9CI), Phthalic acid, butyl ester (6CI,7CI), Phthalic acid, monobutyl ester (8CI), Butyl hydrogen phthalate, Mono-n-butyl phthalate, Monobutyl phthalate, NSC 8479, Phthalic acid monobutyl ester
Nombre IUPAC Ácido 2-butoxicarbonilbenzoico
SMILES CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalic Acid Monobutyl Ester
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14O4/c1-2-3-8-16-12(15)10-7-5-4-6-9(10)11(13)14/h4-7H,2-3,8H2,1H3,(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.0892
Porcentaje de pureza >95%