Learn More
Ftalato de monobutilo-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Monobutyl Phthalate-D4 |
| CAS | 478954-81-3 |
| Fórmula molecular | C12 2H4 H10 O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, monobutyl ester (9CI), 2,3,4,5-Tetradeuterio-6-(1-butoxycarbonyl)benzoic acid, Phthalic acid monobutyl ester D4 (phenyl-D4), n-Butyl hydrogen phthalate-d4, Monobutyl phthalate-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14O4/c1-8(2)7-16-12(15)10-6-4-3-5-9(10)11(13)14/h3-6,8H,7H2,1-2H3,(H,13,14)/i3D,4D,5D,6D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCC(C)C)c(C(=O)O)c1[2H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,3,4,5-tetradeuterio-6-(2-metilpropoxicarbonil)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 226.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.1143 |