Learn More
Monobutil ftalato acil-beta-D-glucuronuro, TRC
Código de producto. 30009773
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30009773 50 mg 50 miligramos
30003829 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009773 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM52510550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85209-81-0
Fórmula molecular C18H22O10
Peso molecular (g/mol) 398.36
Sinónimo 1-(Butyl 1,2-Benzenedicarboxylate)-β-D-glucopyranuronic Acid, Monobutyl Phthalate Glucuronide;
SMILES CCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O2)C(=O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Monobutyl Phthalate Acyl-beta-D-glucuronide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22O10/c1-2-3-8-26-16(24)9-6-4-5-7-10(9)17(25)28-18-13(21)11(19)12(20)14(27-18)15(22)23/h4-7,11-14,18-21H,2-3,8H2,1H3,(H,22,23)/t11-,12-,13+,14-,18-/m0/s1