Learn More
Fosfato de monobutilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Monobutyl Phosphate |
| CAS | 1623-15-0 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C4H11O4P |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Phosphoric Acid Monobutyl Ester, Butyl Diacid Phosphate, Butyl Dibasic Acid Phosphate, Butyl Dihydrogen Phosphate, Dihydrogen Monobutyl Phosphate, JAMP 4P, MP 4, Monobutyl Dihydrogen Phosphate, Monobutyl Phosphate, NSC 41911 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H11O4P/c1-2-3-4-8-9(5,6)7/h2-4H2,1H3,(H2,5,6,7) |
| SMILES | CCCCOP(=O)(O)O |
| Nombre IUPAC | fosfato de dihidrógeno de butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 154.1 |
| Mostrar más |