Learn More
Sal de bisciclohexilamina de fosfato monobutílico, TRC
Código de producto. 30481223
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30481223 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30481223 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM5250551G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Monobutyl Phosphate Biscyclohexylamine Salt
CAS 35314-60-4
Fórmula molecular C6 H14 N . C4 H9 O4 P
Cantidad 1 g
Sinónimo Phosphoric Acid Monobutyl Ester Biscyclohexylamine Salt, Butyl Diacid Phosphate Biscyclohexylamine Salt, Butyl Dibasic Acid Phosphate Biscyclohexylamine Salt, Butyl Dihydrogen Phosphate Biscyclohexylamine Salt, Dihydrogen Monobutyl Phosphate Biscyclohexylamine Salt, JAMP 4P Biscyclohexylamine Salt, MP 4 Biscyclohexylamine Salt, Monobutyl Dihydrogen Phosphate Biscyclohexylamine Salt, Monobutyl Phosphate Biscyclohexylamine Salt, NSC 41911 Biscyclohexylamine Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13N.C4H11O4P/c7-6-4-2-1-3-5-6;1-2-3-4-8-9(5,6)7/h6H,1-5,7H2;2-4H2,1H3,(H2,5,6,7)/p-1
SMILES CCCCOP(=O)([O-])[O-].[NH3+]C1CCCCC1
Nombre IUPAC fosfato de butilo; ciclohexilazanio
Peso molecular (g/mol) 252.268
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.137