Learn More
Heidolph™ Accesorio MonoBlock para matraces
Código de producto. 11781679 Tienda Heidolph Instruments Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Matraz de 25 ml
Matraz de 50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite unitSize
11781679 Matraz de 25 ml cada uno
10497854 Matraz de 50 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11781679 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5058004300
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Coloque matraces de tamaño específico en su estación de trabajo con agitador magnético Starfish. Accesorio MonoBlock para matraces Heidolph™, un accesorio MonoBlock para matraces de una sola pieza, ideal para experimentos con el mismo recipiente.
  • Admite un tamaño de matraz específico.
  • Construcción de una sola pieza.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Accesorio MonoBlock
Para utilizar con (equipo) Estación de trabajo StarFish, agitadores magnéticos MR-Hei, MonoBlock para matraces de 5 x 250 ml
Admite Matraz de 25 ml