Learn More
Monobenciletilendiamina, Mikromol™
Código de producto. 30050667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30050667 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30050667 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0513.02
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Monobenciletilendiamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Monobenzylethylendiamine
CAS 9-4-4152
Nombres de analitos o componentes Monobenzylethylendiamine
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C9 H14 N2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzylpenicillin Benzathine Imp. A (EP), Monobenzylethylendiamine, Benzylpenicillin Benzathine Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14N2/c10-6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,11H,6-8,10H2
SMILES NCCNCc1ccccc1
Nombre IUPAC N'-benciletano-1,2-diamina
Peso molecular (g/mol) 150.22
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.1157 g/mol