Learn More
Monobencilo tereftalato, TRC
Código de producto. 30477631
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30477631 10 mg 10 miligramos
30467633 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30477631 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM52493010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18520-63-3
Fórmula molecular C15H12O4
Peso molecular (g/mol) 256.25
Sinónimo 1,4-Benzenedicarboxylic Acid Mono(phenylmethyl) Ester, Terephthalic Acid Benzyl Ester, Terephthalic Acid Monobenzyl Ester, Monobenzyl 1,4-Benzenedicarboxylate, Monobenzyl Terephthalate, p-(Benzyloxycarbonyl)benzoic Acid
SMILES COc1cc2c(cc1)c3c(c(C)ncc3)n2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Monobenzyl Terephthalate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12O4/c16-14(17)12-6-8-13(9-7-12)15(18)19-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2,(H,16,17)