Learn More
Ftalato de monobencilo, TRC
Código de producto. 30482712
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30482712 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30482712 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM524900250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Monobenzyl Phthalate
CAS 2528-16-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C15 H12 O4
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic acid, mono(phenylmethyl) ester (9CI), Phthalic acid, benzyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-[(Benzyloxy)carbonyl]benzoic acid, Benzyl hydrogen phthalate, Monobenzyl phthalate, NSC 402008
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12O4/c16-14(17)12-8-4-5-9-13(12)15(18)19-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2,(H,16,17)
SMILES OC(=O)c1ccccc1C(=O)OCc2ccccc2
Nombre IUPAC Ácido 2-fenilmetoxicarbonilbenzoico
Peso molecular (g/mol) 256.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.0736
Porcentaje de pureza >95