Learn More
Ftalato de monobencilo-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Monobenzyl Phthalate-d4 |
| CAS | 478954-83-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C15 2H4 H8 O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, mono(phenylmethyl) ester (9CI), 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid mono(phenylmethyl) ester, Phthalic-d4 Acid mono-benzyl Ester, 2-[(Benzyloxy)carbonyl]benzoic-3,4,5,6-d4 acid, Monobenzyl phthalate-d4, Monobenzyl Phthalate-3,4,5,6-D4, Phthalic Acid, mono-benzyl Ester D4 (phthalic-D4), mono-Benzyl Phthalate-3,4,5,6-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H12O4/c16-14(17)12-8-4-5-9-13(12)15(18)19-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2,(H,16,17)/i4D,5D,8D,9D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCc2ccccc2)c(C(=O)O)c1[2H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,3,4,5-tetradeuterio-6-fenilmetoxicarbonilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 260.28 |
| Mostrar más |