Learn More
Monobencilo ftalato beta-D-glucuronuro, TRC
Código de producto. 30138161
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138161 50 mg 50 miligramos
30011817 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138161 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM52491050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102674-29-3
Fórmula molecular C21H20O10
Peso molecular (g/mol) 432.38
Sinónimo β-D-Glucopyranuronic acid 1-[2-(Phenylmethyl) 1,2-Benzenedicarboxylate]
SMILES O=C(O[C@@H]([C@@H]1O)O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@@H]1O)C2=CC=CC=C2C(OCC3=CC=CC=C3)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Monobenzyl Phthalate beta-D-Glucuronide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H20O10/c22-14-15(23)17(18(25)26)30-21(16(14)24)31-20(28)13-9-5-4-8-12(13)19(27)29-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,14-17,21-24H,10H2,(H,25,26)/t14-,15-,16+,17-,21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.1056