Learn More
Adipato de monobencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Monobenzyl Adipate |
| CAS | 40542-90-3 |
| Fórmula molecular | C13 H16 O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Adipic Acid Benzyl Ester, Hexanedioic Acid Mono(phenylmethyl) Ester, 5-(Benzyloxycarbonyl)pentanoic Acid, Adipic Acid Monobenzyl Ester, Hexanedioic Acid Monobenzyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16O4/c14-12(15)8-4-5-9-13(16)17-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7H,4-5,8-10H2,(H,14,15) |
| SMILES | OC(=O)CCCCC(=O)OCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 6-oxo-6-fenilmetoxihexanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 236.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 236.1049 |