Learn More
Monobehenin, MedChemExpress
Código de producto. 16451906
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16451906 500 mg 500 miligramos
16407796 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16451906 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY20349
MedChemExpress Monobehenin, an bacterial biofilm formation inhibitor, has strong inhibitory activity toward bacterial biofilm formation of S. mutans, X. oryzae, and Y. enterocolitica in a strain specific manner.
Monobehenin, an bacterial biofilm formation inhibitor, has strong inhibitory activity toward bacterial biofilm formation of S. mutans, X. oryzae, and Y. enterocolitica in a strain specific manner.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Monobehenin
Forma física Solid
CAS 30233-64-8
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H52O5
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 1 mg/mL (2.31 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O.OCC(O)CO
Peso molecular (g/mol) 432.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.68