missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Monobehenin, MedChemExpress

Código de producto. 16407796
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16407796 100 mg 100 miligramos
16451906 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16407796 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY20349

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Monobehenin, an bacterial biofilm formation inhibitor, has strong inhibitory activity toward bacterial biofilm formation of S. mutans, X. oryzae, and Y. enterocolitica in a strain specific manner.

Monobehenin, an bacterial biofilm formation inhibitor, has strong inhibitory activity toward bacterial biofilm formation of S. mutans, X. oryzae, and Y. enterocolitica in a strain specific manner.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Monobehenin
Forma física Solid
CAS 30233-64-8
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H52O5
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 1 mg/mL (2.31 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O.OCC(O)CO
Peso molecular (g/mol) 432.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.68
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.