Learn More
Velp Scientifica™ Bloque MonoAluBlock™ con diecisiete posiciones (28 x 43 mm)
Código de producto. 15885211 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Agitadores con placa calefactora AREX-6
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15885211 Agitadores con placa calefactora AREX-6 cada uno
1 options
Código de producto. 15885211 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor A00000340
En stock
Para su uso con: Agitadores con placa calefactora AREX-6
  • Se utiliza para realizar numerosas reacciones a la vez que reducen el tiempo y el espacio en la mesa
  • Para su uso con agitadores con placa calefactora de Velp serie6
Especificaciones
Diámetro (métrico) 28 mm
Para utilizar con (equipo) Agitadores con placa calefactora AREX-6
Altura (métrico) 43 mm
Admite 17 Posiciones
Tipo Bloque
Anchura (métrico) 43 mm