Learn More
Tereftalato de mono-terc-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mono-tert-Butyl Terephthalate |
| CAS | 20576-82-3 |
| Fórmula molecular | C12 H14 O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, 1-(1,1-dimethylethyl) ester, 1,4-Benzenedicarboxylic acid, mono(1,1-dimethylethyl) ester (9CI), Terephthalic acid, mono-tert-butyl ester (8CI), 4-(Boc)benzoic acid, 4-tert-Butoxycarbonylbenzoic acid, Mono-tert-butyl terephthalate, tert-Butyl hydrogen terephthalate, tert-Butyl terephthalate, Terephthalic acid mono-tert-butyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14O4/c1-12(2,3)16-11(15)9-6-4-8(5-7-9)10(13)14/h4-7H,1-3H3,(H,13,14) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 222.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.0892 |