Learn More
Mono-tert-butilo succinato, TRC
Código de producto. 30481015
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30481015 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30481015 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM5250351G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mono-tert-butyl Succinate
CAS 15026-17-2
Fórmula molecular C8 H14 O4
Cantidad 1 g
Sinónimo tert-Butyl Succinate, 4-tert-Butoxy-4-oxobutanoic Acid, tert-Butyl Succinic Acid Ester, Mono-tert-Butyl Succinic Acid Ester, mono(1,1-Dimethylethyl)butanedioic Acid Ester, (1,1-Dimethylethyl)butanedioic Acid Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14O4/c1-8(2,3)12-7(11)5-4-6(9)10/h4-5H2,1-3H3,(H,9,10)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido 4-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-4-oxobutanoico
Peso molecular (g/mol) 174.194
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.089