Learn More
Malonato de mono-terc-butilo, TRC
Código de producto. 30471710
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30471710 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30471710 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM52503050G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mono-tert-butyl Malonate
CAS 40052-13-9
Fórmula molecular C7H12O4
Cantidad 50 g
Sinónimo Propanedioic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) Ester, Propanedioic Acid Mono(1,1-dimethylethyl) Ester, 2-(tert-Butoxycarbonyl)acetic Acid, 3-tert-Butoxy-3-oxopropanoic Acid, Malonic Acid Mono-tert-butyl Ester, Malonic Acid tert-Butyl Monoester, tert-Butyl Hydrogen Malonate
Fórmula InChI InChI=1S/C7H12O4/c1-7(2,3)11-6(10)4-5(8)9/h4H2,1-3H3,(H,8,9)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)O
Nombre IUPAC ácido 3-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-3-oxopropanoico
Peso molecular (g/mol) 160.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.0736