Learn More
Malonato de mono-terc-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mono-tert-butyl Malonate |
| CAS | 40052-13-9 |
| Fórmula molecular | C7H12O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Propanedioic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) Ester, Propanedioic Acid Mono(1,1-dimethylethyl) Ester, 2-(tert-Butoxycarbonyl)acetic Acid, 3-tert-Butoxy-3-oxopropanoic Acid, Malonic Acid Mono-tert-butyl Ester, Malonic Acid tert-Butyl Monoester, tert-Butyl Hydrogen Malonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12O4/c1-7(2,3)11-6(10)4-5(8)9/h4H2,1-3H3,(H,8,9) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 3-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-3-oxopropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 160.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.0736 |