Learn More
Monosec-ftalato de butilo, TRC
Código de producto. 30472132
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30472132 2.5 g 2.50 g
30466243 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30472132 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM5251102.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53623-59-9
Fórmula molecular C12H14O4
Peso molecular (g/mol) 222.24
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-(1-methylpropyl) Ester, 1,2-Benzenedicarboxylic Acid Mono(1-methylpropyl) Ester, Phthalic Acid sec-Butyl Ester, NSC 29059
Nombre IUPAC Ácido 2-butan-2-iloxicarbonilbenzoico
SMILES CCC(C)OC(=O)c1ccccc1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mono-sec-butyl Phthalate
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14O4/c1-3-8(2)16-12(15)10-7-5-4-6-9(10)11(13)14/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.0892