Learn More
Mono-Poly™ Medio de resolución
Código de producto. 17387469 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17387469 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 17387469 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 091698049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    200.00€
    172.20€ / 100 ml
    Ahorro 27.80€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Mono-Poly™ El medio de resolución separa los leucocitos mononucleares y polimorfonucleares de la sangre humana completa en dos bandas distintas.
Mono-Poly Es muy versátil y se puede utilizar para una variedad de aplicaciones clínicas y de investigación, como pruebas de histocompatibilidad, estudios de linfocitos, ensayos de inmunidad mediada por células in vitro o cualquier procedimiento que requiera la preparación de glóbulos blancos puros.
El producto proporciona:
  • Separación de leucocitos mononucleares y polimorfonucleares en dos bandas distintas
  • Viabilidad celular superior al 95 %
  • Procedimiento sencillo de un solo paso
  • No se requiere dilución de muestras ni lisis de glóbulos rojos
Especificaciones
Cantidad 100 mL
Tipo de producto Mono-Poly™ Medio de resolución
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Mono-Poly Resolving Medium
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium diatrizoate