Learn More
Mono-POC isopropil tenofovir (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mono-POC Isopropyl Tenofovir (mixture of diastereomers) |
| CAS | 1246812-40-7 |
| Fórmula molecular | C17 H28 N5 O7 P |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2,4,7-Trioxa-5-phosphanonanoic acid, 9-(6-amino-9H-purin-9-yl)-8-methyl-5-(1-methylethoxy)-, 1-methylethyl ester, 5-oxide, (8R)-, [[[(2R)-3-(6-Amino-9H-purin-9-yl)prop-2-yloxy]methyl]-1-methylethoxyphosphoryl]oxymethyl 1-Methylethyl Carbonate, [[[(2R)-1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yloxy]methyl](isopropyloxy)phosphoryl]oxymethyl Isopropyl Carbonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H28N5O7P/c1-11(2)28-17(23)25-9-27-30(24,29-12(3)4)10-26-13(5)6-22-8-21-14-15(18)19-7-20-16(14)22/h7-8,11-13H,6,9-10H2,1-5H3,(H2,18,19,20)/t13-,30?/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)OC(=O)OCOP(=O)(CO[C@H](C)Cn1cnc2c(N)ncnc12)OC(C)C |
| Nombre IUPAC | carbonato de [[(2R)-1-(6-aminopurin-9-il)propan-2-il]oximetil-propan-2-iloxifosforil]oximetil propan-2-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 445.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 445.1726 |