Learn More
Mono-POC Etil Tenofovir (Mezcla de Diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mono-POC Ethyl Tenofovir (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 1796539-92-8 |
| Fórmula molecular | C16H26N5O7P |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (8R)-9-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-5-ethoxy-8-methyl-2,4,7-trioxa-5-phosphanonanoic Acid Methyl 1-Methylethyl Ester 5-Oxide, Tenofovir Ethyl Monoisoproxil, [Isopropylcarbonyloxymethyl-(Ethoxy)-[(R)-9-(2-phosphonomethoxy)]propyl Adenine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H26N5O7P/c1-5-26-29(23,27-9-24-16(22)28-11(2)3)10-25-12(4)6-21-8-20-13-14(17)18-7-19-15(13)21/h7-8,11-12H,5-6,9-10H2,1-4H3,(H2,17,18,19)/t12-,29?/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)OC(OCOP(CO[C@H](C)CN1C2=NC=NC(N)=C2N=C1)(OCC)=O)=O |
| Nombre IUPAC | ((((((R)-1-(6-amino-9H-purin-9-il)propan-2-il)oxi)metil)(etoxi)fosforil)oxi)metil isopropilcarbonato |
| Peso molecular (g/mol) | 431.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 431.16 |