Learn More
Mono-POC Etil Tenofovir (Mezcla de Diastereómeros), TRC
Código de producto. 30481473
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30481473 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30481473 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM5669851MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Mono-POC Ethyl Tenofovir (Mixture of Diastereomers)
CAS 1796539-92-8
Fórmula molecular C16H26N5O7P
Cantidad 1 mg
Sinónimo (8R)-9-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-5-ethoxy-8-methyl-2,4,7-trioxa-5-phosphanonanoic Acid Methyl 1-Methylethyl Ester 5-Oxide, Tenofovir Ethyl Monoisoproxil, [Isopropylcarbonyloxymethyl-(Ethoxy)-[(R)-9-(2-phosphonomethoxy)]propyl Adenine
Fórmula InChI InChI=1S/C16H26N5O7P/c1-5-26-29(23,27-9-24-16(22)28-11(2)3)10-25-12(4)6-21-8-20-13-14(17)18-7-19-15(13)21/h7-8,11-12H,5-6,9-10H2,1-4H3,(H2,17,18,19)/t12-,29?/m1/s1
SMILES CC(C)OC(OCOP(CO[C@H](C)CN1C2=NC=NC(N)=C2N=C1)(OCC)=O)=O
Nombre IUPAC ((((((R)-1-(6-amino-9H-purin-9-il)propan-2-il)oxi)metil)(etoxi)fosforil)oxi)metil isopropilcarbonato
Peso molecular (g/mol) 431.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 431.16
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.