Learn More
Tereftalato de mono(n-pentilo), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mono(n-pentyl) Terephthalate |
| CAS | 1819-30-3 |
| Fórmula molecular | C13 H16 O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Terephthalic Acid Monopentyl Ester, Terephthalic Acid Pentyl Ester, p-(Pentyloxycarbonyl)benzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16O4/c1-2-3-4-9-17-13(16)11-7-5-10(6-8-11)12(14)15/h5-8H,2-4,9H2,1H3,(H,14,15) |
| SMILES | CCCCCOC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-pentoxicarbonilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 236.264 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 236.105 |