Learn More
mono-n-dodecil ftalato-3,4,5,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Monododecyl Phthalate-3,4,5,6-D4 |
| CAS | 2732763-22-1 |
| Fórmula molecular | C20 D4 H26 O4 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | 1-Dodecyl 1,2-benzenedicarboxylate-3,4,5,6-d4, Phthalic-d4 acid monododecyl ester, 2-(Dodecyloxycarbonyl)benzoic-3,4,5,6-d4 acid, Dodecyl hydrogen phthalate, Dodecyl phthalate-d4, Lauryl phthalate-d4, Monododecyl Phthalate-3,4,5,6-D4, Monolauryl phthalate-3,4,5,6-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C20H30O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-13-16-24-20(23)18-15-12-11-14-17(18)19(21)22/h11-12,14-15 H,2-10,13,16H2,1H3,(H,21,22)/i11D,12 D,14 D,15 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OCCCCCCCCCCCC)c(C(=O)O)c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,3,4,5-tetradeuterio-6-dodecoxicarbonilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 338.4745 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 338.2395 g/mol |
| Mostrar más |