Learn More
Fosfato de mono-n-dodecilo, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11332727 25 g 25 g
11322727 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11332727 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11941.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2627-35-2 | C12H27O4P | 266.32 g/mol
mono-n-Dodecyl phosphate is a lysophosphatidic acid (LPA) receptor ligand which serves as a specific agonist at EDG-4 (LPA2) (EC50=700 nM) and antagonist at EDG-7
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El fosfato de mono-n-dodecilo es un ligando receptor del ácido lisofosfatidico (LPA) que sirve como agonista específico en EDG-4 (LPA2) (EC50=700 nM) y antagonista en EDG-7
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2627-35-2
Fórmula molecular C12H27O4P
Peso molecular (g/mol) 266.32
Número MDL MFCD00013946
Clave InChI TVACALAUIQMRDF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dodecyl phosphate, monolauryl phosphate, phosphoric acid, monododecyl ester, mono-n-dodecyl phosphate, monododecyl phosphate, dihydrogen monolauryl phosphate, lauryl dihydrogen phosphate, unii-0k08l8ge2h, phosphoric acid monododecyl ester, dodecyloxyphosphonic acid
PubChem CID 75816
Nombre IUPAC fosfato de dihidrógeno de docecilo
SMILES CCCCCCCCCCCCOP(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material mono-n-Dodecyl phosphate
Punto de fusión 39°C to 45°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 1710518
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.32
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico