Learn More
Mono-N-desvalinil,-N-acetil daclatasvir, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-((1S)-1-(((2S)-2-(5-(4'-(2-((2S)-1-Acetyl-2-pyrrolidinyl)-1H-imidazol-5-yl)(1,1'-biphenyl)-4-yl)-1H-imidazol-2-yl)-1-pyrrolidinyl)carbonyl)-2-methylpropyl)-, methyl ester carbamic acid |
| CAS | 2226541-13-3 |
| Fórmula molecular | C35 H41 N7 O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N-[(1S)-1-[[(2S)-2-[5-[4'-[2-[(2S)-1-Acetyl-2-pyrrolidinyl]-1H-imidazol-5-yl][1,1'-biphenyl]-4-yl]-1H-imidazol-2-yl]-1-pyrrolidinyl]carbonyl]-2-methylpropyl]-, methyl ester carbamic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C35H41N7O4/c1-21(2)31(40-35(45)46-4)34(44)42-18-6-8-30(42)33-37-20-28(39-33)26-15-11-24(12-16-26)23-9-13-25(14-10-23)27-19-36-32(38-27)29-7-5-17-41(29)22(3)43/h9-16,19-21,29-31H,5-8,17-18H2,1-4H3,(H,36,38)(H,37,39)(H,40,45)/t29-,30-,31-/m0/s1 |
| SMILES | C([C@@H](NC(OC)=O)C(C)C)(=O)N1[C@@H](CCC1)C=2NC(=CN2)C3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)C=5NC(=NC5)[C@H]6N(C(C)=O)CCC6 |
| Nombre IUPAC | N-[(2R)-1-[(2S)-2-[5-[4-[4-[2-[(2S)-1-acetilpirrolidin-2-il]-1H-imidazol-5-il]fenil]fenil]-1H-imidazol-2-il]pirrolidin-1-il]-3-metil-1-oxobutan-2-il]carbamato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 623.745 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 623.322 |