Learn More
Poliéster mono-desmetilo dispersado azul oscuro, TRC
Código de producto. 30012465
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012465 10 mg 10 miligramos
30009600 1 mg 1 miligramo
30004802 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012465 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM53949510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56524-77-7
Fórmula molecular C15 H12 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 284.27
Sinónimo 9,10-Anthracenedione, 1-amino-4,5-dihydroxy-8-(methylamino)-
Nombre IUPAC 1-amino-4,5-dihidroxi-8-(metilamino)antraceno-9,10-dión
SMILES CNc1ccc(O)c2C(=O)c3c(O)ccc(N)c3C(=O)c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Amino-4,5-dihydroxy-8-(methylamino)anthraquinone
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12N2O4/c1-17-7-3-5-9(19)13-11(7)14(20)10-6(16)2-4-8(18)12(10)15(13)21/h2-5,17-19H,16H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.0797