Learn More
Cole Parmer Mono-Mold Standard Stir Bar with Spinning Ring
Código de producto. 15736475 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (imperial):
3 in
Diámetro (imperial):
(1/2 pulg.)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (imperial) Diámetro (imperial) unitSize
15736475 3 in (1/2 pulg.) cada uno
1 options
Código de producto. 15736475 Proveedor Cole Parmer N.º de proveedor 0461230
Mono-Mold Standard Stir Bar is an all-purpose stir bar.
  • Disponible con o sin anillos giratorios. Los anillos reducen el área de contacto entre la barra de agitación y el recipiente, lo que reduce la fricción y el ruido.
  • Los imanes de alnico V superpotentes permanecen acoplados a los imanes de accionamiento, resistiendo la salida de centrifugación a altas velocidades.
  • Químicamente inertes
  • Baja fricción
  • El revestimiento de PTFE hermético proporciona un giro suave y la máxima transferencia de energía
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Diámetro (imperial) (1/2 pulg.)
Incluye Anillo giratorio
Longitud (imperial) 3 in
Recubrimiento Politetrafluoroetileno (PTFE)
Diámetro (métrico) 12,7 mm
Longitud (métrico) 76,2 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tipo Barra de agitación