Learn More
tereftalato de monometilo, TRC
Código de producto. 30477308
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30477308 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30477308 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3281005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material mono-Methyl Terephthalate
CAS 1679-64-7
Fórmula molecular C9H8O4
Cantidad 5 g
Sinónimo 1,4-Benzenedicarboxylic Acid Monomethyl Ester, Terephthalic Acid Monomethyl Ester, 4-(Carbomethoxy)benzoic Acid, 4-(Methoxycarbonyl)benzoic Acid, 4-[(Methyloxy)carbonyl]benzoic Acid, Hydrogen Methyl Terephthalate, Methyl 4-Carboxybenzoate, Methyl Hydrogen Terephthalate, Methyl p-Carboxybenzoate, Methyl p-Phthalate, Monomethyl terephthalate, NSC 210838, p-(Methoxycarbonyl)benzoic Acid, p-Carbomethoxybenzoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8O4/c1-13-9(12)7-4-2-6(3-5-7)8(10)11/h2-5H,1H3,(H,10,11)
SMILES COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O
Peso molecular (g/mol) 180.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0423