Learn More
Succinato de mono-metilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10431392 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 GR
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10431392 10 g Frasco de vidrio 10 g
10103251 25 g Frasco de vidrio 25 g
10613522 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10431392 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 127730100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3878-55-5 | C5H8O4 | 132.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3878-55-5
Fórmula molecular C5H8O4
Peso molecular (g/mol) 132.11
Número MDL MFCD00002788
Clave InChI JDRMYOQETPMYQX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo monomethyl succinate, succinic acid monomethyl ester, methyl hydrogen succinate, mono-methyl succinate, butanedioic acid, monomethyl ester, 3-carbomethoxypropanoic acid, succinic acid, monomethyl ester, unii-ya2v724s0a, mono-methyl hydrogen succinate, butanedioic acid monomethyl ester
PubChem CID 77487
ChEBI CHEBI:75146
Nombre IUPAC ácido 4-metoxi-4-oxobutanoico
SMILES COC(=O)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material mono-Methyl succinate
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 55°C to 59°C
Color Blanco
Punto de ebullición 151°C (20.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HO2CCH2CH2CO2CH3
Cantidad 10 g
Beilstein 02, 608
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.11
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Cristales o trozos cristalinos