Learn More
Mono-metil malonato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13448548 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13448548 250 g Frasco de vidrio 250 g
10673205 5 g Frasco de vidrio 5 g
10443274 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13448548 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 399902500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1071-46-1 | C5H8O4 | 132.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1071-46-1
Fórmula molecular C5H8O4
Peso molecular (g/mol) 132.11
Número MDL MFCD00020490
Clave InChI HGINADPHJQTSKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl hydrogen malonate, monoethyl malonate, monoethyl malonic acid, mono-ethyl malonate, monoethyl hydrogen malonate, malonic acid monoethyl ester, ethoxycarbonyl acetic acid, 2-ethoxycarbonyl acetic acid, 3-ethoxy-3-oxo-propanoic acid, ethylhydrogenmalonate
PubChem CID 70615
ChEBI CHEBI:86907
Nombre IUPAC ácido 3-etoxi-3-oxopropanoico
SMILES CCOC(=O)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mono-Ethyl malonate
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.1190g/mL
Punto de ebullición 106.5°C (3.0 mmHg)
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5O2CCH2CO2H
Cantidad 250 g
Beilstein 02,IV,188
Gravedad específica 1.119
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in other solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.11
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • mono-Ethyl malonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.