Learn More
Mono-Etil Malonato-1,2,3-13C3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mono-Ethyl Malonate-1,2,3-13C3 |
| CAS | 1189981-54-1 |
| Fórmula molecular | 13C3 C2 H8 O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Mono-Ethyl Malonate-1,2,3 13C3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8O4/c1-2-9-5(8)3-4(6)7/h2-3H2,1H3,(H,6,7)/i3+1,4+1,5+1 |
| SMILES | CCO[13C](=O)[13CH2][13C](=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-etoxi-3-oxo(1,2,3-^{13}C_{3})propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 135.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 135.0523 |