Learn More
mono-ciclohexil ftalato-3,4,5,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Monocyclohexyl Phthalate-d4 |
| CAS | 1398066-18-6 |
| Fórmula molecular | C14 D4 H12 O4 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | mono-Cyclohexyl Phthalate-3,4,5,6-d4, Monocyclohexyl Phthalate-d4, 1,2-Benzenedicarboxylic-3,4,5,6-d4 acid monocyclohexyl ester, Phthalic acid-d4 monocyclohexyl ester, Cyclohexyl hydrogen phthalate-d4, Monocyclohexyl Phthalate-3,4,5,6-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C14H16O4/c15-13(16)11-8-4-5-9-12(11)14(17)18-10-6-2-1-3-7-10/h4-5,8-10 H,1-3,6-7H2,(H,15,16)/i4D,5 D,8 D,9 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OC2CCCCC2)c(C(=O)O)c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-ciclohexiloxicarbonil-3,4,5,6-tetradeuteriobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 252.299 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 252.13 g/mol |
| Mostrar más |