Learn More
Mono(carboximetil) ftalato, TRC
Código de producto. 30480827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30480827 1 g 1 g
30468563 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30480827 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM5256001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30435-30-4
Fórmula molecular C10H8O6
Peso molecular (g/mol) 224.17
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-(Carboxymethyl) Ester, 1,2-Benzenedicarboxylic Acid Mono(carboxymethyl) Ester, Phthalic Ecid monoester with Glycolic Acid, Glycolyl Hydrogen Phthalate
Nombre IUPAC Ácido 2-(carboximetoxicarbonil)benzoico
SMILES OC(=O)COC(=O)c1ccccc1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mono(carboxymethyl) Phthalate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8O6/c11-8(12)5-16-10(15)7-4-2-1-3-6(7)9(13)14/h1-4H,5H2,(H,11,12)(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.0321