Learn More
Mono-carboxi-isooctil ftalato, TRC
Código de producto. 30006870
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006870 10 mg 10 miligramos
30006854 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30006870 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM52559010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 898544-09-7
Fórmula molecular C17H22O6
Peso molecular (g/mol) 322.35
Sinónimo 2-(((8-Carboxyoctan-2-yl)oxy)carbonyl)benzoic Acid
Nombre IUPAC 2-(7-carboxi-1-metil-heptoxi)ácido carbonilbenzoico
SMILES CC(CCCCCCC(=O)O)OC(=O)c1ccccc1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mono-carboxy-isooctyl Phthalate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H22O6/c1-12(8-4-2-3-5-11-15(18)19)23-17(22)14-10-7-6-9-13(14)16(20)21/h6-7,9-10,12H,2-5,8,11H2,1H3,(H,18,19)(H,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.1416
Porcentaje de pureza >95%