Learn More
Kartell™ Monoesfera con válvula y tubos
Descripción
- Adecuada para la carga de buretas Pellet o para vaporizadores
- 46 mm de diámetro
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| Diámetro exterior (métrico) | 46 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Carga de bureta Pellet |
| Material | Caucho |
| Incluye | Válvula y mangueras |
| Tipo | Monoesfera |