Learn More
Ftalato de mono-8-hidroxioctilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mono-8-hydroxyoctyl Phthalate |
| CAS | 856869-58-4 |
| Fórmula molecular | C16H22O5 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-(8-hydroxyoctyl) Ester1,2-Benzenedicarboxylic Acid Mono(8-hydroxyoctyl) Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H22O5/c17-11-7-3-1-2-4-8-12-21-16(20)14-10-6-5-9-13(14)15(18)19/h5-6,9-10,17H,1-4,7-8,11-12H2,(H,18,19) |
| SMILES | OCCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(8-hidroxioctoxicarbonil)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 294.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 294.1467 |