Learn More
Mono-7-carboxiheptil ftalato, TRC
Código de producto. 30009138
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009138 25 mg 25 miligramos
30005655 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009138 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM52558025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 856869-57-3
Fórmula molecular C16H20O6
Peso molecular (g/mol) 308.33
Sinónimo Mono-7-carboxyheptyl phthalate, 2-{[(7-carboxyheptyl)oxy]carbonyl}benzoic acid, 1,2-benzenedicarboxylic acid, mono-7-carboxyheptyl ester
Nombre IUPAC Ácido benzoico 2-(7-carboxiheptoxicarbonil)benzoico
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)OCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mono(7-carboxyheptyl) phthalate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H20O6/c17-14(18)10-4-2-1-3-7-11-22-16(21)13-9-6-5-8-12(13)15(19)20/h5-6,8-9H,1-4,7,10-11H2,(H,17,18)(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.126