Learn More
Mono-(7-carboxi-4-metilheptil) ftalato, TRC
Código de producto. 30003580
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003580 50 mg 50 miligramos
30005741 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30003580 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM52560550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 936022-02-5
Fórmula molecular C17H22O6
Peso molecular (g/mol) 322.35
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-(7-Carboxy-4-methylheptyl) Ester
SMILES O=C(C1=CC=CC=C1C(O)=O)OCCCC(C)CCCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mono-(7-carboxy-4-methylheptyl) Phthalate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H22O6/c1-12(6-4-10-15(18)19)7-5-11-23-17(22)14-9-3-2-8-13(14)16(20)21/h2-3,8-9,12H,4-7,10-11H2,1H3,(H,18,19)(H,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.1416
Porcentaje de pureza >95%