Learn More
Mono-(7-carboxi-4-metilheptil) ftalato-d4, TRC
Código de producto. 30467634
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30467634 5 mg 5 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30467634 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM5256075MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Mono-(7-carboxy-4-methylheptyl) Phthalate-d4
CAS 1332966-02-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C17H18D4O6
Cantidad 5 mg
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-(7-Carboxy-4-methylheptyl) Ester-d4
Fórmula InChI InChI=1S/C17H22O6/c1-12(6-4-10-15(18)19)7-5-11-23-17(22)14-9-3-2-8-13(14)16(20)21/h2-3,8-9,12H,4-7,10-11H2,1H3,(H,18,19)(H,20,21)/i2D,3D,8D,9D
SMILES O=C(C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1C(O)=O)OCCCC(C)CCCC(O)=O
Nombre IUPAC Ácido 2-(((7-carboxi-4-metilheptil)oxi)carbonil)benzoico-3,4,5,6-d4
Peso molecular (g/mol) 326.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.17
Porcentaje de pureza >95