Learn More
Mono-(7-carboxi-2,7-dimetilheptilo) ftalato, TRC
Código de producto. 30137807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137807 10 mg 10 miligramos
30009942 5 mg 5 miligramos
30004039 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137807 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM52561510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1373125-93-9
Fórmula molecular C18H24O6
Peso molecular (g/mol) 336.38
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic acid 1-(7-Carboxy-2-methyloctyl) Ester
Nombre IUPAC 2-(7-carboxi-2-metiloctoxi)ácido carbonilbenzoico
SMILES CC(CCCCC(C)C(=O)O)COC(=O)c1ccccc1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mono-(7-carboxy-2,7-dimethylheptyl) Phthalate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H24O6/c1-12(7-3-4-8-13(2)16(19)20)11-24-18(23)15-10-6-5-9-14(15)17(21)22/h5-6,9-10,12-13H,3-4,7-8,11H2,1-2H3,(H,19,20)(H,21,22)
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.1573