Learn More
Adipato de mono-5-carboxi-2-etilpentilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mono-5-carboxy-2-ethylpentyl Adipate |
| CAS | 2374216-86-9 |
| Fórmula molecular | C14H24O6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-(5-Carboxy-2-ethylpentyl) hexanedioate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H24O6/c1-2-11(6-5-8-13(17)18)10-20-14(19)9-4-3-7-12(15)16/h11H,2-10H2,1H3,(H,15,16)(H,17,18) |
| SMILES | O=C(CCCCC(OCC(CCCC(O)=O)CC)=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-(((5-carboxipentanoil)oxi)metil)heptanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 288.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 288.16 |