Learn More
Mono-(4-metil-7-oxooctil)ftalato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mono-(4-methyl-7-oxooctyl) phthalate |
| CAS | 936022-00-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C17 H22 O5 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Phthalic Acid, Mono-4-methyl-7-oxooctyl Ester, 1-(4-Methyl-7-oxooctyl) hydrogen 1,2-benzenedicarboxylate, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1-(4-methyl-7-oxooctyl) ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H22O5/c1-12(9-10-13(2)18)6-5-11-22-17(21)15-8-4-3-7-14(15)16(19)20/h3-4,7-8,12H,5-6,9-11H2,1-2H3,(H,19,20) |
| SMILES | CC(CCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)O)CCC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(4-metil-7-oxooctoxi)carbonilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 306.3536 |
| Mostrar más |