Learn More
Mono-(4-metil-7-oxooctil)ftalato-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mono-(4-methyl-7-oxooctyl)phthalate-d4 |
| CAS | 1332966-00-3 |
| Fórmula molecular | C17 D4 H18 O5 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-(4-Methyl-7-oxooctyl) Ester, (7-oxo-MMOP)-d4, 7-oxo-MiNP-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H22O5/c1-12(9-10-13(2)18)6-5-11-22-17(21)15-8-4-3-7-14(15)16(19)20/h3-4,7-8,12H,5-6,9-11H2,1-2H3,(H,19,20)/i3D,4D,7D,8D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCC(C)CCC(=O)C)c(C(=O)O)c1[2H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,3,4,5-tetradeuterio-6-(4-metil-7-oxo-octoxi)carbonil-benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 310.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 310.1718 |