Learn More
Tereftalato de mono(4-hidroxibutilo) (>90%), TRC
Código de producto. 30138555
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138555 250 mg 250 miligramos
30008952 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138555 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM547530250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63317-89-5
Fórmula molecular C12 H14 O5
Peso molecular (g/mol) 238.24
Sinónimo 1-(4-Hydroxybutyl) Ester 1,4-benzenedicarboxylic Acid
Nombre IUPAC Ácido benzoico 4-(4-hidroxibutoxicarbonil)
SMILES OCCCCOC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mono(4-hydroxybutyl) Terephthalate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14O5/c13-7-1-2-8-17-12(16)10-5-3-9(4-6-10)11(14)15/h3-6,13H,1-2,7-8H2,(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.0841