Learn More
Ftalato de mono-3-hidroxiisobutilo > 90%, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mono-3-hydroxyisobutyl Phthalate |
| CAS | 1461625-51-3 |
| Fórmula molecular | C12H14O5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-(3-hydroxy-2-methylpropyl) Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14O5/c1-8(6-13)7-17-12(16)10-5-3-2-4-9(10)11(14)15/h2-5,8,13H,6-7H2,1H3,(H,14,15) |
| SMILES | CC(CO)COC(=O)c1ccccc1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(3-hidroxi-2-metilpropoxi)carbonilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 238.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.0841 |