Learn More
Mono(3-hidroxibutil)ftalato, TRC
Código de producto. 30004253
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004253 5 mg 5 miligramos
30010371 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30004253 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM5463005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57074-43-8
Fórmula molecular C13H16O4
Peso molecular (g/mol) 236.26
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-(3-Hydroxybutyl)ester, 1,2-Benzenedicarboxylic Acid Mono(3-hydroxybutyl)ester, MHBP;
Nombre IUPAC 2-(5-hidroxihexanoil)ácido benzoico
SMILES CC(O)CCCC(=O)c1ccccc1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mono(3-hydroxybutyl)phthalate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16O4/c1-9(14)5-4-8-12(15)10-6-2-3-7-11(10)13(16)17/h2-3,6-7,9,14H,4-5,8H2,1H3,(H,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.1049
Porcentaje de pureza >95%