Learn More
Mono(3-carboxipropil) ftalato-d4, TRC
Product Code. 30479005
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Unit Size:
2.50 miligramo
Product Code. Cantidad unitSize
30479005 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30479005 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM5256372.5MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Mono(3-carboxypropyl) Phthalate-d4
CAS 1346600-69-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12D4H8O6
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic Acid Mono(3-carboxypropyl) Ester-d4, MCPP-d4
Fórmula InChI InChI=1S/C12H12O6/c13-10(14)6-3-7-18-12(17)9-5-2-1-4-8(9)11(15)16/h1-2,4-5H,3,6-7H2,(H,13,14)(H,15,16)/i1D,2D,4D,5D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCC(=O)O)c(C(=O)O)c1[2H]
Nombre IUPAC Ácido 2-(3-carboxipropoxicarbonil)-3,4,5,6-tetradeuterio-benzoico
Peso molecular (g/mol) 256.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.0885
Porcentaje de pureza >95